Merck
358738
Sigma-Aldrich
Tetraoctadecylammonium bromide
98%
Szinonimák:
Tetrastearylammonium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)17]4N(Br)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1107.86
Beilstein:
5846481
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
powder
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H148N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69-73(70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-72H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUXYZRAZWWVKDS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tetraoctadecylammonium bromide can be used:
  • In the synthesis of modified montmorillonite (MMT) named C72N–MMT, which can be used to prepare protein-based nanocomposite material.
  • As an additive in the stabilization of liquid crystalline blue phases for optoelectronic and photonic applications.
  • As a model compound in the study of the effect of quaternary ammonium salts in polymeric membranes on the functioning of ion-selective electrodes. 
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Selective stabilisation of blue phase liquid crystal induced by distinctive geometric structure of additives
Lee J, et al.
Liq. Cryst., 45(2), 230-237 (2018)
Synthesis of nanocomposite films from wheat gluten matrix and MMT intercalated with different quaternary ammonium salts by way of hydroalcoholic solvent casting
Guilherme MR, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(3), 375-382 (2010)
The effect of lipophilic salts on surface charge in polymeric ion-selective electrodes
Zubrowska M, et al.
Electrochimica Acta, 56(17), 6114-6122 (2011)