Fontos dokumentumok
52270
1-Hexadecanethiol
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.464
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 15-18 °C(lit.)
sűrűség
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?