Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
106-107 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C12H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2,5-dibromo-3-octylthiophene
- poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene)
- regioregular poly(3-octylthiophene) (POT)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?