Fontos dokumentumok
401803
Tetrabutylammonium acetate solution
1.0 M in H2O
Szinonimák:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in H2O
törésmutató
n20/D 1.389
bp
100 °C
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)