Merck
463299
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-tert-butylphenyl ether
average Mn ~380
Szinonimák:
Butoxynol-5 carboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn ~380
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)