Merck
367265
Sigma-Aldrich
Trimethyl(tributylstannyl)silane
97%
Szinonimák:
Tributyl(trimethylsilyl)stannane, (Tributylstannyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)tributylstannane, (Trimethylsilyl)tributyltin
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.24
Beilstein:
4127163
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)