Merck
345113
Sigma-Aldrich
Di-n-butylmagnesium solution
1.0 M in heptane
Szinonimák:
Bis-n-butylmagnesium, Dibutylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]2Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.53
Beilstein:
3535184
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in heptane
sűrűség
0.713 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Di-n-butylmagnesium solution is a useful reagent for the synthesis of organomagnesium compounds.
Alkalmazás
Di-n-butylmagnesium solution can be used as a reagent for the deprotection of aromatic and aliphatic benzyl thioethers to synthesize corresponding benzylthiols in the presence of titanocene dichloride. It can also be used as a catalyst to synthesize enantioenriched nitrogen-containing heterocyclic derivatives by the asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles in the presence of chiral ligand.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dan Li et al.
Organic letters, 19(12), 3211-3214 (2017-05-31)
A magnesium-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles is reported. The current protocol proceeds smoothly and gives the corresponding desymmetrization products in high yields and good enantioselectivities. A new chiral ligand was synthesized from azetidine and (R)-BINOL and
A mild and practical deprotection method for benzyl thioethers
Akao A, et al.
Tetrahedron Letters, 47, 5337-5340 (2006)