Merck
856088
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin hydrate
99%
Szinonimák:
beta-Cyclodextrin hydrate, β-Schardinger dextrin, Cycloheptaamylose, Schardinger β-Dextrin hydrate
Méret kiválasztása
5 G
7 590,00 Ft
25 G
21 300,00 Ft
100 G
63 500,00 Ft
7 590,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
7 590,00 Ft
25 G
21 300,00 Ft
100 G
63 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H70O35 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1134.98 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
7 590,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +142°, c = 1 in H2O (Dry basis)
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35.H2O/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;/h8-63H,1-7H2;1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNSAKCOAFBFODP-ZQOBQRRWSA-N
Általános leírás
β-cyclodextrin (β-CD), a well-known macrocyclic oligosaccharide member of the CD family, is composed of seven D-glucose units connected via α(1→4) glycosidic bonds. Its ability to form several inclusion complexes with organic as well as inorganic compounds makes it a potential candidate in solid and solution state determinations.[1][2]
Alkalmazás
β-Cyclodextrin hydrate may be used:
  • To form an inclusion complex with norfloxacin for subsequent analysis using high performance liquid chromatography (HPLC).[3]
  • As a precursor of heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β-cyclodextrin for use as a chiral selector in the enantioseparation of linezolid by capillary electrophoresis (CE).[4]
Forms clathrates. Produces a water-soluble complex with dansyl chloride (cat. no. D143359) for the fluorescent labeling of proteins.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Katarzyna Michalska et al.
Journal of chromatography. A, 1180(1-2), 179-186 (2008-01-01)
A method for the enantioseparation of linezolid, the first compound of a truly new class of antibiotics-the oxazolidinones, was developed. The elaborated method of linezolid enantiomers separation was successfully performed using an anionic single-isomer cyclodextrin-heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-beta-cyclodextrin (HDAS-beta-CD) as a resolving agent
R G Winkler et al.
Journal of computer-aided molecular design, 14(7), 659-667 (2000-09-29)
We study by molecular dynamics simulations the hydration of beta-cyclodextrin. Our simulations show that within these barrel-shaped molecules hydrophobicity dominates, while at the top and bottom sides of the barrel interactions with water are mostly hydrophilic in nature. These results
Cassiana Mendes et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(10), 1083-1089 (2015-10-16)
The aim of this study was to develop and validate a simple liquid-chromatography method, with good accuracy, reproducibility and sensitivity, for the quantification of norfloxacin in β-cyclodextrin inclusion complexes. In the method validation, the parameters evaluated were linearity, limits of
beta-Cyclodextrin hydration: a calorimetric and gravimetric study
Bilal M, et al.
Thermochimica Acta, 249, 63-73 (1995)