Merck
494542
Sigma-Aldrich
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate
Szinonimák:
α-Cyclodextrin hydrate sulfate sodium salt, alpha-cyclodextrin hydrate sulfate sodium
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.22
optikai aktivitás
[α]23/D +78°, c = 1 in H2O
Minőségi szint
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Általános leírás
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate is a modified version of α-cyclodextrin, and is commonly used in the pharmaceutical industry to improve the solubility and bioavailability of poorly soluble drugs.
Alkalmazás
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate can be used as a host molecule in the formation of inclusion complexes with the azo dye Methyl Yellow. It also enhance the stability of the hydrazone tautomer of Methyl Yellow in acidic medium.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)