Fontos dokumentumok
S0940
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
Szinonimák:
Sodium β-cyclodextrin phosphate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
a címkézés mértéke
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3