Merck
803170
Sigma-Aldrich
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) solution
1 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C7C56H88CoN14O14P
Molekulatömeg:
1362.31
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
solution
koncentráció
1 μg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
detection
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Co+]C#N.C/C(C1=N[C@]2(C)[C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]1CCC(N)=O)=C3[C@](CC(N)=O)(C)C(CCC(N)=O)C(CC4C(C)(C)[C@H](CCC(N)=O)C(/C(C)=C5[C@](CCC(NCC(OP(O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](N([13CH]=N7)[13C]8=[13C]7[13CH]=[13C](C)[13C](C)=[13CH]8)O[C@@H]6CO)([O-])=O)C)=O)(C)C(CC(N)=
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,28,31,34-37,41-42,52-53,57,76,84H,12-19,22-27H2,1-11H3,(H2,63,77)(H2,64,78)(H2,65,79)(H2,66,80)(H2,67,81)(H2,68,82)(H,69,83)(H,85,86);;/q;;+1/p-1/b54-32-,55-33-;;/t31?,34?,35-,36-,37?,41-,42?,52-,53-,57-,59+,60+,61+,62+;;/m1../s1/i20+1,21+1,28+1,29+1,30+1,39+1,40+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTKDYBHYJJLMND-SDKDZEEISA-M
Alkalmazás
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Kiszerelés
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)