Merck
730645
Sigma-Aldrich
4-Androstene-3,17-dione-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C16H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
289.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solution
koncentráció
0.1 mg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12C[13CH2][13C](=O)[13CH2]C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAJWOBJTTGJROA-OSGDZWBESA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)