Merck
746258
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-13C3
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Szinonimák:
13C Labeled Lactic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+3
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-GCCOVPGMSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Alkalmazás
L-(+)-Lactic Acid-13C3, a stable isotope compound, is used in the investigation of human lactate metabolism.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R A Neese et al.
Biomedical mass spectrometry, 10(8), 458-462 (1983-08-01)
A stable isotope tracer method has been developed for studying lactate metabolism in humans. The method uses lactic acid triple labeled with 13C as the tracer. The stable isotope is infused to attain a level of approximately 1.5% of that