Merck
244996
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Ni 4-7 % (approx.)
Szinonimák:
Ni(PPh3)4, Nickel-tetrakis(triphenylphosphine)
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]4Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1107.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
összetétel
Ni, 4-7% (approx.)
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ni].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for coupling reactions of organic halides, organometallic Compounds and also for the cyclooligomerization of cumulenes;.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Peter Werhun et al.
Inorganic chemistry, 56(16), 9996-10006 (2017-08-05)
Despite the significance of nickel compounds, NMR spectroscopy of the active nickel isotope
Negishi, E-i.; Takahashi, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2393-2393 (1987)
Iyoda, M.; Tanaka, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8494-8494 (1988)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.