Merck
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Szinonimák:
Baran cyclobutylation reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8F2O2S
Molekulatömeg:
230.23
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane can be used as a cyclobutylation agent to introduce bicyclobutane group onto a variety of amines and thiols without affecting other functional groups.
Alkalmazás
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclobutane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on strain-release amination.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)
Related Content
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.