Merck
728411
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
Szinonimák:
BEMP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H31N4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97% (GC)
97% (GC)
form
liquid
koncentráció
1 M in hexane
szennyeződések
≤0.10% water
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)