Merck
52586
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
≥98.0% (T)
Szinonimák:
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
About This Item
Lineáris képlet:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
427.21
Beilstein:
5470923
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
mp
≥260 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Phase transfer catalyst directing enolate alkylation towards O-substitution; Starting material for preparing the corresponding fluoride, an extremely reactive naked fluoride, with KF
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E.V. Dehmlow et al.
Chemische Berichte, 126, 2765-2765 (1993)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 1376-1376 (1991)