Fontos dokumentumok
78600
Phenylglyoxal monohydrate
crystallized, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
α-Oxobenzeneacetaldehyde, 1-Phenyl-1,2-ethanedione, 1-Phenylglyoxal, 2-Oxo-2-phenylacetaldehyde, 2-Oxo-2-phenylethanal, 2-Phenyl-2-oxoacetaldehyde, Benzoylcarboxaldehyde, Benzoylformaldehyde
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
solid
minőség
crystallized
szennyeződések
≤1% phenylglyoxylic acid
mp
~76 °C
funkcionális csoport
aldehyde
ketone
phenyl
SMILES string
O.O=CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?