Fontos dokumentumok
535079
Bromomalonaldehyde
97%
Szinonimák:
Bromomalondialdehyde
Teszt
97%
mp
132-136 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)C(Br)C([H])=O
InChI
1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?