Fontos dokumentumok
230138
Oxazole
98%
Szinonimák:
1,3-Oxazole, 3-Azafuran
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
69-70 °C (lit.)
mp
−87-−84 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cocn1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)