Merck
632945
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)thiourea
97%
Szinonimák:
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NHCSNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
163-167 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
thiourea
SMILES string
NC(=S)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)