Fontos dokumentumok
76671
Propionitrile
analytical standard
Szinonimák:
Ethyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
sűrűség
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCC#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?