Fontos dokumentumok
253901
5-Bromo-1-pentene
95%
Szinonimák:
1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl bromide
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
126-127 °C/765 mmHg (lit.)
sűrűség
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
allyl
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCC=C
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)