Merck
291013
Sigma-Aldrich
Chlorotriisobutylsilane
97%
Szinonimák:
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CHCH2]3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.88
Beilstein:
2409275
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chlorotriisobutylsilane can be used as an intermediate in the synthesis of:
  • Silicon (IV) phthalocyanines, which are used as photosensitizers for the photodynamic inactivation of bacteria.
  • Poly(4-alkylthiazole) polymers exhibiting optical and electronic properties.
  • Bis(trialkylsilyl oxide) based silicon phthalocyanines applicable as ternary additives in organic photovoltaics.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bis (trialkylsilyl oxide) Silicon Phthalocyanines: Understanding the Role of Solubility in Device Performance as Ternary Additives in Organic Photovoltaics
Vebber MC, et al.
Langmuir, 36(10), 2612-2621 (2020)
Octacationic and axially di-substituted silicon (IV) phthalocyanines for photodynamic inactivation of bacteria
van de Winckel E, et al.
Dyes and Pigments, 145, 239-245 (2017)
Toward n-type analogues to poly (3-alkylthiophene) s: influence of side-chain variation on bulk-morphology and electron transport characteristics of head-to-tail regioregular poly (4-alkylthiazole) s
Jager J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(13), 2587-2597 (2016)