Fontos dokumentumok
94035
Chrysene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.