Fontos dokumentumok
764701
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 5-[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoate
≥90%
Szinonimák:
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Benzylamino tetrazine N-hydroxysuccinimidyl ester, Benzylaminotetrazine-NHS, Bz-Tz-NHS
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)NCC(C=C2)=CC=C2C3=NN=CN=N3
InChI
1S/C18H18N6O5/c25-14(2-1-3-17(28)29-24-15(26)8-9-16(24)27)19-10-12-4-6-13(7-5-12)18-22-20-11-21-23-18/h4-7,11H,1-3,8-10H2,(H,19,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDUUJWMNSUXICN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)