Merck
900927
Sigma-Aldrich
TCO-PNB ester
≥95%
Szinonimák:
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H17NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or chunks
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C15H17NO5/c17-15(20-13-6-4-2-1-3-5-7-13)21-14-10-8-12(9-11-14)16(18)19/h1-2,8-11,13H,3-7H2
Alkalmazás
TCO-PNB ester (trans-Cyclooctene-p-nitrobenzyl ester) has a p-nitrobenzyl (PNB) ester group that is amine reactive and a trans-cyclooctene (TCO) group that is reactive with tetrazines. TCO-PNB ester is supplied as a single axial (major) diastereomer. This specially formulated crystalline material provides easy handling and extended shelf life.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Imaging cell surface glycosylation in vivo using ?double click? chemistry.
Neves A A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 24(6), 934-941 (2013)