900914
Methyltetrazine-NHS ester
≥95%
Szinonimák:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzeneacetate
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CC(C=C2)=CC=C2C3=NN=C(C)N=N3
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.