Fontos dokumentumok
764523
(E)-Cyclooct-4-enyl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl carbonate
Szinonimák:
(E)-4-Cycloocten-1-yl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester carbonic acid, trans-4-Cycloocten-1-yl 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl carbonate, TCO-N-hydroxysuccinimidyl carbonate, TCO-NHS, TCO-carbonate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
90-105 °C
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)O[C@@H]2CC/C=C/CCC2
InChI
1S/C13H17NO5/c15-11-8-9-12(16)14(11)19-13(17)18-10-6-4-2-1-3-5-7-10/h1-2,10H,3-9H2/b2-1+/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUGQJOKGFAIFAQ-TXXBHVLJSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?