Fontos dokumentumok
761591
(4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
95%
Szinonimák:
Benzylamino tetrazine hydrochloride, H-Tz-Bz-NH3Cl hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
206-225 °C (decomposition)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1