Fontos dokumentumok
15220
Bis(trifluoromethane)sulfonimide
purum, ≥95.0% (19F-NMR)
Szinonimák:
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine, Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (19F-NMR)
form
solid
mp
52-56 °C
61-65 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As catalyst during the polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane in the presence of hexamethyldisiloxane.
- As efficient catalyst in the synthesis of various non-reducing disaccharides, via ketopyranosylation of 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-C-methyl-D-hexopyranoses.
- Starting material for preparing the N-fluoro derivative, a reactive fluorinating agent.
- As a component of solid polymer electrolytes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?