Merck
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Szinonimák:
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7KN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Minőségi szint
Forma
solid
mp
228-232 °C
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)