Merck
752959
Sigma-Aldrich
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile solution
1 M in toluene
Szinonimák:
CMBP solution, Tsunoda reagent, Cyanomethylene)tributylphosphorane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H28NP
Molekulatömeg:
241.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 M in toluene
törésmutató
n/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
nitrile
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCP(CCCC)(CCCC)=CC#N
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile is a stabilized trialkylphosphorane that can act as a substitute to the diethyl azodicarboxylate and triphenylphosphine (DEAD-TPP) system for Mitsunobu reaction between nucleophiles (HA) and alcohols (ROH) to form RA. It is highly useful when the pKa of the nucleophiles are higher than 11.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Application of Tsunoda Reagent to the Convenient Synthesis of Drug-Like Pyrazoles.
Mosallanejad A
Tetrahedron Letters, 59(18), 1708-1710 (2018)
Novel reactivity of stabilized methylenetributylphosphorane: a new Mitsunobu reagent.
Tsunoda T
Tetrahedron Letters, 35(28), 5081-5082 (1994)
Izumi Sakamoto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 53(11), 1508-1509 (2005-11-08)
(Cyanomethylene)tributylphosphorane (CMBP), which promoted the alkylation of various nucleophiles (HA) with alcohols (ROH) to give RA (Mitsunobu-type reaction), was prepared in two steps starting from chloroacetonitrile.