Merck
632678
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Szinonimák:
(5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid neopentylglycol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H15BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
62-66 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)