Fontos dokumentumok
934755
NMC622
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC 622 cathode
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum substrate
Minőségi szint
grade
battery grade
leírás
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
form
sheet
összetétel
Active material loading, ≥85%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
méret
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
vastagság
60 μm , excluding current collector
részecskeméret
10-13 μm (active material characteristic)
kapacitás
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)