Fontos dokumentumok
413151
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
98%
Szinonimák:
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, 4-(Octyloxy)-2-hydroxybenzophenone, [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
Teszt
98%
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?