Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O/c1-3-4(2)5/h1H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?