Fontos dokumentumok
A15207
Acetylenedicarboxylic acid
95%
Szinonimák:
2-Butynedioic acid
Teszt
95%
form
crystals
mp
180-187 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C#CC(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Some of the common applications are listed below:
- Acetylenedicarboxylic acid and its ester derivatives can undergo Cu(I)-catalyzed radical addition with acetophenones to yield furan derivatives.
- It is one of the shortest linear links used in the preparation of Covalent Organic Frameworks (COFs) and Metal Organic Frameworks (MOFs) like IRMOF-0.
- Various hexaarylbenzenes can be built via oxidative cyclodehydrogenation of diaryl alkynes derived from acetylenedicarboxylic acid.
- It can be used as a spacer while synthesizing molecular chains or dendrimers such as 2,3,8-trifunctionalized indenoquinoxaline dendrons and bisarylacetylene chromophores.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
267.8 °F
Lobbanási pont (C)
131 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?