Fontos dokumentumok
143936
Propionamide
97%
Szinonimák:
Propanamide, Propylamide
Teszt
97%
bp
213 °C (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CCC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)