Fontos dokumentumok
747939
Indium tin oxide
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
Szinonimák:
ITO
Teszt
≥99.5% trace metals basis
form
dispersion
összetétel
In2O3, 90%
SnO2, 10%
koncentráció
20 wt. % in H2O
részecskeméret
18 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
sűrűség
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- transparent electrodes
- the formation of conductive paper and organic contaminants
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites
- electrochromic materials and in biomedical applications
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?