Fontos dokumentumok
900746
Sigma-Aldrich
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 510 nm, 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite nanocrystals, QDs
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
λem 510 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
For Perovskite quantum dots:
Perovskite quantum dots (QDs) of common formula CsPbX3 (X = Cl, Br, I) possess high photoluminescence efficiency and narrow emission and emit in the visible spectral regime. Perovskite QDs are cadmium free and the aforementioned properties render them suitable for applications in light emitting diodes (LEDs), lasers, liquid crystal displays (LCDs) etc.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F
Lobbanási pont (C)
8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Loredana Protesescu et al.
Nano letters, 15(6), 3692-3696 (2015-01-31)
Metal halides perovskites, such as hybrid organic-inorganic CH3NH3PbI3, are newcomer optoelectronic materials that have attracted enormous attention as solution-deposited absorbing layers in solar cells with power conversion efficiencies reaching 20%. Herein we demonstrate a new avenue for halide perovskites by
CsPbX3 Quantum Dots for Lighting and Displays: Room-Temperature Synthesis, Photoluminescence Superiorities, Underlying Origins and White Light-Emitting Diodes.
Li X, et al.
Advances in Functional Materials, 26(16), 2435-2445 (2016)
Cikkek
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Összes mutatása