Merck
494682
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
ITO
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
összetétel
In2O3, 90%
SnO2, 10%
részecskeméret
−325 mesh
mp
1910 °C (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)