Fontos dokumentumok
901079
Sigma-Aldrich
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
2.5 wt%, viscosity 3.5 cP 
Szinonimák:
Avantama N-31, Ink for charge selective layers in printed electronics, SnO2 ink, Tin oxide nanoparticle dispersion
About This Item
Lineáris képlet:
SnO2
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
leírás
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
Forma
dispersion
szín
translucent gray-brown
részecskeméret
7-20 nm
viszkozitás
3.5 cP
Alkalmazás
  • This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
  • This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Vigyázat
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
  • Ink can be diluted with butanol.
  • Thickness optimization may be necessary.
  • Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
Jogi információk
Product of Avantama Ltd.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.