Merck
17301
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
Szinonimák:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
1-2 mmol/g amine loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
részecskeméret
400-500 μm
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)