Merck
473677
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
Szinonimák:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13102026
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
2 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
4.0 mmol/g loading
részecskeméret
200-400 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)