Fontos dokumentumok
790346
ITO
30 nm (SEM)
Szinonimák:
Indium tin oxide, ITO
About This Item
Javasolt termékek
form
nanopowder
Minőségi szint
összetétel
In2O3, 90%
SnO2, 10%
részecskeméret
30 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- transparent electrodes(1)
- the formation of conductive paper and organic contaminants (2)
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites(3)
- electrochromic materials and as well as in biomedical applications(4)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.