Fontos dokumentumok
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
Szinonimák:
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
211-105-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.35 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥92.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.5-5.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
2.2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 132 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F
Lobbanási pont (C)
132 °C