Merck
773352
Sigma-Aldrich
Cobalt iron oxide
nanopowder, 30 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Szinonimák:
Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CoFe2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Teszt:
99% trace metals basis
Forma:
nanopowder
Minőségi szint
Teszt
99% trace metals basis
Forma
nanopowder
részecskeméret
30 nm (TEM)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cobalt Iron Oxide is an important nanoscale magnetic material with applications in molecular imaging† and drug delivery
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Friedrich Waag et al.
Scientific reports, 7(1), 13161-13161 (2017-10-17)
Highly active, structurally disordered CoFe
Multifunctional nanoparticles possessing a "magnetic motor effect" for drug or gene delivery.
Tae-Jong Yoon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1068-1071 (2005-01-07)
Jae-Hyun Lee et al.
Nature medicine, 13(1), 95-99 (2006-12-26)
Successful development of ultra-sensitive molecular imaging nanoprobes for the detection of targeted biological objects is a challenging task. Although magnetic nanoprobes have the potential to perform such a role, the results from probes that are currently available have been far
Maqusood Ahamed et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 665-673 (2016-11-05)
Cobalt iron oxide (CoFe
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.