Merck
215805
Sigma-Aldrich
Lead(II) titanate
powder, <5 μm, ≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
PbTiO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99%
Forma
powder
részecskeméret
<5 μm
sűrűség
7.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Ti/q;2*-1;+2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.