Fontos dokumentumok
637602
Barium ferrite
nanopowder, <100 nm particle size (BET), >97% trace metals basis
Szinonimák:
Barium dodecairon nonadecaoxide, Barium iron oxide
Teszt
>97% trace metals basis
Forma
nanopowder
részecskeméret
<100 nm (BET)
SMILES string
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.